2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33511-1G OR33511-5G
APOSOR33511-1GEA 180 EUR
APOSOR33511-1G APOSOR33511-5G
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile
Formel: C₈H₅BrClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09152774
CAS-Nummer: 951918-41-5