3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Cyanoacetyl)indole
OR33521-25G OR33521-5G
APOSOR33521-25GEA 1300 EUR
APOSOR33521-25G APOSOR33521-5G
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₁₁H₈N₂O
Molecular Weight: 184,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04610443
CAS-Nummer: 20356-45-0