3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33525-1G OR33525-5G
APOSOR33525-1GEA 336 EUR
APOSOR33525-1G APOSOR33525-5G
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 230,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787044
CAS-Nummer: 887591-40-4