3-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33528-1G
OR33528-5G
APOSOR33528-1GEA
336
EUR
APOSOR33528-1G
APOSOR33528-5G
3-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₁₁H₆BrNO₂ Molecular Weight: 264.08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025858 CAS-Nummer: 1135283-25-8 |