3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
OR33529-1G
OR33529-5G
APOSOR33529-1GEA
270
EUR
APOSOR33529-1G
APOSOR33529-5G
3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₁₁H₇NO₂ Molecular Weight: 185.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047286 CAS-Nummer: 5149-69-9 |