3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33530-1G
APOSOR33530-1GEA 336 EUR
APOSOR33530-1G
3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11099656
CAS-Nummer: 499983-77-6