8-Oxa-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33540-1G
APOSOR33540-1GEA 270 EUR
APOSOR33540-1G
8-Oxa-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 95%
8-Oxa-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140314
CAS-Nummer: 1221791-86-1