3H-Spiro[1,3-benzothiazole-2,4'-oxane] 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33542-1G OR33542-5G
APOSOR33542-1GEA 270 EUR
APOSOR33542-1G APOSOR33542-5G
3H-Spiro[1,3-benzothiazole-2,4'-oxane] 95%
3H-Spiro[1,3-benzothiazole-2,4'-oxane]
Formel: C₁₁H₁₃NOS
Molecular Weight: 207.3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140318
CAS-Nummer: 77376-98-8