5-Brom-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (5-Brommeldrumsäure) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR33544-1G
OR33544-5G
APOSOR33544-1GEA
180
EUR
APOSOR33544-1G
APOSOR33544-5G
5-Brom-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (5-Brommeldrumsäure) 95%
5-Brom-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (5-Brommeldrumsäure)
Formel:
C₆H₇BrO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
66145-20-8 |