2-Chloro-4-methoxy-5H,6H,7H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33556-1G
OR33556-100MG
OR33556-250MG
APOSOR33556-1GEA
986
EUR
APOSOR33556-1G
APOSOR33556-100MG
APOSOR33556-250MG
2-Chloro-4-methoxy-5H,6H,7H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
2-Chloro-4-methoxy-5H,6H,7H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formel:
C₈H₉ClN₂O Molecular Weight: 184.63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651768 CAS-Nummer: 81532-47-0 |