N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-Azagramine, 3-(Dimethylaminomethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine,7-Azagramine,Dimethyl-(1H-pyrrolo[2,3-b]-3-pyridinylmethyl)amine
OR33563-1G OR33563-5G
APOSOR33563-1GEA 91.5 EUR
APOSOR33563-1G APOSOR33563-5G
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 97%
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine
Formel: C₁₀H₁₃N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01580034
CAS-Nummer: 5654-92-2