Ethyl-5-methylpicolinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 5-methylpicolinate, Ethyl 5-methylpyridine-2-carboxylate
OR33564-1G OR33564-5G OR33564-25G
APOSOR33564-1GEA 180 EUR
APOSOR33564-1G APOSOR33564-5G APOSOR33564-25G
Ethyl-5-methylpicolinat 97%
Ethyl-5-methylpicolinat
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566273
CAS-Nummer: 55876-82-9