N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(2-Hydroxyethyl)-4-(pyrrolidin-1-yl)benzamide
OR33569-1G OR33569-5G
APOSOR33569-1GEA 270 EUR
APOSOR33569-1G APOSOR33569-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 234.3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607912
CAS-Nummer: 952183-27-6