5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33571-1G OR33571-5G
APOSOR33571-1GEA 260 EUR
APOSOR33571-1G APOSOR33571-5G
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 97%
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molecular Weight: 202,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607921
CAS-Nummer: 952183-35-6