2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyprop-2-enenitrile
OR33579-1G OR33579-5G
APOSOR33579-1GEA 270 EUR
APOSOR33579-1G APOSOR33579-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 214.05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025879
CAS-Nummer: 77186-41-5