5-(3-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33581-1G
APOSOR33581-1GEA 336 EUR
APOSOR33581-1G
5-(3-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
5-(3-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Formel: C₉H₈BrN₃S
Molecular Weight: 270,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01816005
CAS-Nummer: 333771-24-7