5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33582-1G OR33582-5G
APOSOR33582-1GEA 270 EUR
APOSOR33582-1G APOSOR33582-5G
5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Formel: C₉H₈BrN₃S
Molecular Weight: 270,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03995808
CAS-Nummer: 494194-50-2