2-(Phenylthio)ethanamine, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 2-(Phenylsulphanyl)ethan-1-amine

OR33589-1G
APOSOR33589-1GEA 270 EUR
APOSOR33589-1G
2-(Phenylthio)ethanamine, technische Qualität
2-(Phenylthio)ethanamine
Formel: C₈H₁₁NS
Molecular Weight: 153,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014824
CAS-Nummer: 2014-75-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR