2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran
OR33590-1G
OR33590-5G
APOSOR33590-1GEA
53.8
EUR
APOSOR33590-1G
APOSOR33590-5G
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran 95%
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023003 CAS-Nummer: 1746-11-8 |