[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33595-1G
OR33595-5G
APOSOR33595-1GEA
538
EUR
APOSOR33595-1G
APOSOR33595-5G
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol 95%
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol
Formel:
C₁₁H₁₆OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18890812 CAS-Nummer: 500530-69-8 |