2-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methylpropanenitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33598-1G
APOSOR33598-1GEA
180
EUR
APOSOR33598-1G
2-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methylpropanenitrile 97%
2-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methylpropanenitrile
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06254727 CAS-Nummer: 893723-12-1 |