1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33602-1G OR33602-5G
APOSOR33602-1GEA 336 EUR
APOSOR33602-1G APOSOR33602-5G
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine
Formel: C₁₃H₁₇N₃
Molecular Weight: 215,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22126110
CAS-Nummer: 23616-64-0