(5-Methylpyridin-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33603-1G
APOSOR33603-1GEA 197 EUR
APOSOR33603-1G
(5-Methylpyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methylpyridin-2-yl)methanol
Formel: C₇H₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999992
CAS-Nummer: 22940-71-2