[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Isopropylisoxazol-5-amine
OR33606-1G OR33606-5G
APOSOR33606-1GEA 88.6 EUR
APOSOR33606-1G APOSOR33606-5G
[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine 97%
[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine
Formel: C₆H₁₀N₂O
Molecular Weight: 126.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06335179
CAS-Nummer: 88786-11-2