3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33616-5G
APOSOR33616-5GEA 108 EUR
APOSOR33616-5G
3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C7H7N3
Molecular Weight: 133,1500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607943
CAS-Nummer: 116834-96-9