Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33622-1G OR33622-5G
APOSOR33622-1GEA 336 EUR
APOSOR33622-1G APOSOR33622-5G
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 95%
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate
Formel: C₆H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09033250
CAS-Nummer: 6914-73-4