2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33626-1G OR33626-25G OR33626-5G OR33626-10G
APOSOR33626-1GEA 180 EUR
APOSOR33626-1G APOSOR33626-25G APOSOR33626-5G APOSOR33626-10G
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
Molecular Weight: 231,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797717
CAS-Nummer: 3197-25-9