2-Bromo-6-methoxy-1-indanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Bromo-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR33636-1G
APOSOR33636-1GEA 270 EUR
APOSOR33636-1G
2-Bromo-6-methoxy-1-indanone 95%
2-Bromo-6-methoxy-1-indanone
Formel: C₁₀H₉BrO₂
Molecular Weight: 241,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258470
CAS-Nummer: 62015-79-6