N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33639-1G OR33639-5G
APOSOR33639-1GEA 180 EUR
APOSOR33639-1G APOSOR33639-5G
N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine 95%
N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine
Formel: C₈H₇ClN₂O₂
Molecular Weight: 198.61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07681942
CAS-Nummer: 871909-85-2