Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-bromothiazole-4-carboxylate
OR3365-1G
OR3365-5G
APOSOR3365-1GEA
26.1
EUR
APOSOR3365-1G
APOSOR3365-5G
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate
Formel:
C₅H₄BrNO₂S Molecular Weight: 222.07 g/mol Siedepunkt: 276 °C Schmelzpunkt: 98…101 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08275713 CAS-Nummer: 913836-22-3 |