Natriumbis(trimethylsilyl)amid 2 M in THF
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Natriumsalz, N-Natriohexamethyldisilazan, HMDS-Na
OR33650-100ML OR33650-500ML
APOSOR33650-100MLEA 119 EUR
APOSOR33650-100ML APOSOR33650-500ML
Natriumbis(trimethylsilyl)amid 2 M in THF
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈NNaSi₂
Molecular Weight: 183,38 g/mol
Dichte: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009835
CAS-Nummer: 1070-89-9
UN: 2924
ADR: 3+8,II