Benzoinmethylether 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR33657-100G OR33657-25G OR33657-500G
APOSOR33657-100GEA 174 EUR
APOSOR33657-100G APOSOR33657-25G APOSOR33657-500G
Benzoinmethylether 96%
Benzoinmethylether
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Dichte: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008492
CAS-Nummer: 3524-62-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III