2,6-Diethylphenylisocyanat 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR33665-1G OR33665-25G OR33665-5G
APOSOR33665-1GEA 21.9 EUR
APOSOR33665-1G APOSOR33665-25G APOSOR33665-5G
2,6-Diethylphenylisocyanat 94%
2,6-Diethylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₁₁H₁₃NO
Molecular Weight: 175,23 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00019912
CAS-Nummer: 20458-99-5
UN: 2206
ADR: 6.1,II