2-Chlor-4-nitrophenylisocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chloro-2-isocyanato-5-nitrobenzene
OR33666-1G OR33666-5G
APOSOR33666-1GEA 23.2 EUR
APOSOR33666-1G APOSOR33666-5G
2-Chlor-4-nitrophenylisocyanat 98%
2-Chlor-4-nitrophenylisocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₇H₃ClN₂O₃
Molecular Weight: 198,57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037063
CAS-Nummer: 40397-95-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III