4-Brom-2-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3371-25G OR3371-5G
APOSOR3371-25GEA 45.1 EUR
APOSOR3371-25G APOSOR3371-5G
4-Brom-2-nitrophenol 98%
4-Brom-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Molecular Weight: 218.01 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 88…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082540
CAS-Nummer: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III