1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3379-1G OR3379-5G
APOSOR3379-1GEA 0 EUR
APOSOR3379-1G APOSOR3379-5G
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Molecular Weight: 177,25 g/mol
Schmelzpunkt: 91…93/0,4mm °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862551
CAS-Nummer: 55579-01-6