2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Pyridin-4-yl)malonaldehyde
OR3395-1G
OR3395-5G
OR3395-500MG
APOSOR3395-1GEA
74.1
EUR
APOSOR3395-1G
APOSOR3395-5G
APOSOR3395-500MG
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Formel:
C₈H₇NO₂ Molecular Weight: 149,149 g/mol Schmelzpunkt: 320 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216535 CAS-Nummer: 51076-46-1 UN: 1759 ADR: 8,III |