6-Indolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Indole-6-carboxylic acid
OR3398-100G
OR3398-25G
OR3398-5G
APOSOR3398-100GEA
133
EUR
APOSOR3398-100G
APOSOR3398-25G
APOSOR3398-5G
6-Indolcarbonsäure
6-Indolcarbonsäure
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161.16 g/mol Schmelzpunkt: 249…253 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210441 CAS-Nummer: 1670-82-2 |