3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR34-1G OR34-100MG
APOSOR34-1GEA 87 EUR
APOSOR34-1G APOSOR34-100MG
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174.20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02091524
CAS-Nummer: 59843-63-9