N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidincarboxamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Desbutylbupivacaine, N-Desbutyl bupivacaine, N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
OR3403-1G OR3403-25G OR3403-5G
APOSOR3403-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3403-1G APOSOR3403-25G APOSOR3403-5G
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidincarboxamid
N-(2',6'-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide
Formel: C₁₄H₂₀N₂O
Molecular Weight: 232.32 g/mol
Schmelzpunkt: 114…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01701244
CAS-Nummer: 15883-20-2