7-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR3412-1G OR3412-5G
APOSOR3412-1GEA 116 EUR
APOSOR3412-1G APOSOR3412-5G
7-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₁₄H₁₁N₃O₂
Molecular Weight: 253.26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00438465
CAS-Nummer: 54970-96-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable