5-(Brommethyl)benzofurazan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3415-100MG OR3415-1G
APOSOR3415-100MGEA 29 EUR
APOSOR3415-100MG APOSOR3415-1G
5-(Brommethyl)benzofurazan 97%
5-(Brommethyl)benzofurazan
Formel: C₇H₅BrN₂O
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174369
CAS-Nummer: 32863-31-3
UN: 3261
ADR: 8,III