3,4-Dimethoxybenzoesäurechlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dimethoxybenzoylchlorid, Veratroylchlorid
OR3420-25G
OR3420-5G
OR3420-100G
APOSOR3420-25GEA
85.7
EUR
APOSOR3420-25G
APOSOR3420-5G
APOSOR3420-100G
3,4-Dimethoxybenzoesäurechlorid 97%
3,4-Dimethoxybenzoesäurechlorid
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200,62 g/mol Siedepunkt: 95…98 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 70…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000674 CAS-Nummer: 3535-37-3 EINECS: 222-568-0 UN: 3261 ADR: 8,II |