2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3433-1G
OR3433-5G
APOSOR3433-1GEA
364
EUR
APOSOR3433-1G
APOSOR3433-5G
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
2-Carboxythiophene-4-boronic acid
Formel:
C₅H₅BO₄S Molecular Weight: 171,96 g/mol Schmelzpunkt: 170…172 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08689521 CAS-Nummer: 913835-91-3 |