1-Boc-4-chlor-2-indolboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-N-(Boc)-indole-2-boronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR3437-1G OR3437-5G
APOSOR3437-1GEA 29 EUR
APOSOR3437-1G APOSOR3437-5G
1-Boc-4-chlor-2-indolboronsäure 98%
1-Boc-4-chlor-2-indolboronsäure
Formel: C₁₃H₁₅BClNO₄
Molecular Weight: 295.53 g/mol
Schmelzpunkt: 107…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114582
CAS-Nummer: 475102-11-5