3-Iod-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345009-100G OR345009-25G
APOSOR345009-100GEA 277 EUR
APOSOR345009-100G APOSOR345009-25G
3-Iod-2-methoxypyridin 98%
3-Iod-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₆INO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094946
CAS-Nummer: 112197-15-6