3,4-Dibrompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR345020-25GEA
102
EUR
APOSOR345020-25G
APOSOR345020-5G
APOSOR345020-100G
3,4-Dibrompyridin
3,4-Dibromopyridine
Formel:
C₅H₃Br₂N Molecular Weight: 236,89 g/mol Schmelzpunkt: 71…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234016 CAS-Nummer: 13534-90-2 |