2-Methylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Cyano-2-methylpyridine
OR345035-1G OR345035-5G
APOSOR345035-1GEA 88.6 EUR
APOSOR345035-1G APOSOR345035-5G
2-Methylnicotinonitrile
2-Methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06254420
CAS-Nummer: 1721-23-9