3-Amino-2,4-dichloropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR345038-25G
APOSOR345038-25GEA 89.9 EUR
APOSOR345038-25G
3-Amino-2,4-dichloropyridine
3-Amino-2,4-dichloropyridine
Formel: C5H4Cl2N2
Molecular Weight: 163,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09750301
CAS-Nummer: 173772-63-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III