4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345048-25G OR345048-5G
APOSOR345048-25GEA 244 EUR
APOSOR345048-25G APOSOR345048-5G
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184.62 g/mol
Schmelzpunkt: 187…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013995
CAS-Nummer: 20849-78-9